Läs mer
Watson-Marlow Bioprene - Termoplastslang
Beskrivning
- Bioprene™ peristaltisk pumpslang är USP Klass VI och FDA-kompatibel och lämplig för biofarmaceutiska och livsmedelstillämpningar.
- Bioprenes exceptionellt långa peristaltiska livslängd säkerställer processsäkerhet, vilket minskar risken i kritiska cGMP-applikationer.
- Bioprene är ett termoplastiskt elastomerrör som är tillverkat av syntetiska komponenter.
- Inget naturgummi (som latex) används vid tillverkning av Bioprene slang.
- Råvaran har testats för fullt USP Klass VI och överensstämmer med NSF51.
- Bioprene är allmänt användbar inom biofarmaceutisk tillverkning såsom mätning, överföring och filtrering, tillsammans med en mängd olika tillämpningar inom livsmedels- och dryckesindustrin.
- Arbetstryck på 0 till 2 bar kan uppnås med Bioprene kontinuerlig slang.
- Ett utbud av LoadSure™ rörelement ökar tryckförmågan upp till max 7 bar.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,125 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 3,2 mm |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Total längd (engelska) | 16 ft. |
| Total längd (metrisk) | 5 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,0625 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 1.6 mm |
| Färg | Färglös |
| Hårdhet | 60 (Shore A) |
| Visa mer |