Läs mer
Watson-Marlow Bioprene - Termoplastslang
Produktkod. 17207086
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre
17207086 0,5 mm
15282938 0,8 mm
12653036 1,6 mm
15338155 2,4 mm
15377325 3,2 mm
15358155 4,8 mm
15367403 6,4 mm
15259008 8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17207086 Leverantör Watson-Marlow Leverantörsnummer 933.0005.J16
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bioprene peristaltiska pumpslangar har en exceptionellt lång peristaltisk livslängd med låg permeabilitet.
  • Bioprene™ peristaltisk pumpslang är USP Klass VI och FDA-kompatibel och lämplig för biofarmaceutiska och livsmedelstillämpningar.
  • Bioprenes exceptionellt långa peristaltiska livslängd säkerställer processsäkerhet, vilket minskar risken i kritiska cGMP-applikationer.
  • Bioprene är ett termoplastiskt elastomerrör som är tillverkat av syntetiska komponenter.
  • Inget naturgummi (som latex) används vid tillverkning av Bioprene slang.
  • Råvaran har testats för fullt USP Klass VI och överensstämmer med NSF51.
  • Bioprene är allmänt användbar inom biofarmaceutisk tillverkning såsom mätning, överföring och filtrering, tillsammans med en mängd olika tillämpningar inom livsmedels- och dryckesindustrin.
  • Arbetstryck på 0 till 2 bar kan uppnås med Bioprene kontinuerlig slang.
  • Ett utbud av LoadSure™ rörelement ökar tryckförmågan upp till max 7 bar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,02 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0,5 mm
Material Platinahärdad silikon
Total längd (engelska) 16 ft.
Total längd (metrisk) 5 m
Tjocklek (engelska) 0,0625 tum.
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
Färg Färglös
Hårdhet 60 (Shore A)
Max. Driftstemperatur (engelska) 176 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Produkttyp Termoplaströr