Läs mer
Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC ), 50 L, för HyPerforma™ Engångsblandare DS 300, Bottendränering, bestrålad
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Den 50 L slutna, bestrålade BioProcess Container (BPC) med bottenavlopp består av CX3-9 enkelväv, flerskikts plastfilm som passar i trummor för Thermo Scientific™ HyPerforma Single-Use Mixer DS 300. Implementera branschbeprövade BPC:er och liners i hela processen att skicka och lagra dina vätske-flytande och pulver-flytande bioprocessblandningsapplikationer. BPC:er och liners finns i öppen och sluten toppdesign och tillverkas med vår egenutvecklade CX5-14 och CX3-9 film som enkelt passar i alla plasttrumstorlekar.
Nyckelfunktioner hos HyPerforma Single-Use Mixer DS 300 BPC:er och liners:
- Alla standard-BPC:er och liners är designade för att passa direkt ur lådan
- Finns i volym på 50, 100 och 200 L
- Tillämpligt för öppen och sluten blandning
- Pulver-vätska och vätske-vätska-blandning
- Världsklass CX5-14 och CX3-9 film
- Anpassningsbar till flera uppströms processapplikationer i media och buffertförberedelse
Nödvändiga tillbehör:
- HyPerforma Engångsmixer DS 300 dockningsstation
- HyPerforma Snegl-Använd Mixer DS 300-trummor
Rekommenderas för:
- Pulver-vätska eller vätske-vätska-blandning i engångsbruk
- Högkapacitetsblandning och lagring
- Ytterligare konfigurationer finns tillgängliga för att passa dina applikationskrav.
Tillbehör
- Återanvändbar lagernav (Kat. SV5017777)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 L |
| Ytterförpackning | Förpackningar placerade i kraftiga kartongkartonger med produkt- och partiidentifikation |
| Skyddande inre förpackning | Packad och förseglad i två oberoende yttre lager i klass 10 000/ISO klass 7-området |
| Kvantitet | Varje |
| Produktlinje | HyPerforma |