Läs mer
Thermo Scientific™ BioProcess Container Support Tote
Produktkod. 17865887 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 till 20 L
50 ml till 5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17865887 50 ml till 5 L
17855887 10 till 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17865887 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SV30200.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2115.00 SEK
    1800.90 SEK / Paket med 1
    Save 314.10 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
The Thermo Scientific BioProcess Container (BPC) Support Tote was designed to meet the demands of various bioprocessing workflow requirements.
The Thermo Scientific BioProcess Container (BPC) Support Tote was designed to meet the demands of various bioprocessing workflow requirements. Made of high-grade high-density polyethylene (HDPE), the tote is exceptionally durable and chemical-resistant. The tote is available in two sizes: the small tote is for Thermo Scientific BPCs up to 5 L, and the large tote is for 10-L and 20-L BPCs. Both sizes have tubing access windows that allow for filling, draining, and sampling while providing protection from light.
Väskan är tillverkad av högvärdig högdensitetspolyeten (HDPE) och är exceptionellt hållbar och kemikaliebeständig. Väskan finns i två storlekar: den lilla väskan är till för Thermo Scientific BPCs upp till 5 L, och den stora väskan är för 10-L och 20-L BPC. Båda storlekarna har slangåtkomstfönster som möjliggör fyllning, dränering och provtagning samtidigt som de ger skydd mot ljus.
Funktioner av BPC Supportväska inkluderar:
  • Ljusskydd —locket ger skydd för ljuskänsliga produkter samtidigt som det ger tillgång till BPC för användning under processen
  • Optimerad dränering —ett stöd på den stora väskan gör att du kan luta väskan för förbättrad dränering; mindre väska har inbyggd sluttande design
  • Validerade stapelbara —väskor kan staplas med lock på, för att minska det totala fotavtrycket
  • Sekundär inneslutning —det försänkta golvet i väskan ger sekundär inneslutning i den osannolika händelsen av en läcka
  • Kapsbara —väskor vilar inuti varandra för att minimera lagringsutrymme som behövs för processer som kräver flera väskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml till 5 L
Kvantitet 1 väska
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Thermo Scientific