Läs mer
Thermo Scientific™ BioProcess Container Stödväska, stor (10 20 –L)
Produktkod. 17855887 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 väska
Produktkod. Kvantitet
17855887 1 väska
1 options
Produktkod. 17855887 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SV30200.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3580.00 SEK
    2972.18 SEK / Paket med 1
    Save 607.82 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Thermo Scientific BioProcess Container (BPC ) Support Tote har utformats för att möta kraven från olika arbetsflödeskrav för biobearbetning.
Väskan är tillverkad av högvärdig högdensitetspolyeten (HDPE) och är exceptionellt hållbar och kemikaliebeständig. Väskan finns i två storlekar: den lilla väskan är till för Thermo Scientific BPCs upp till 5 L, och den stora väskan är för 10-L och 20-L BPC. Båda storlekarna har slangåtkomstfönster som möjliggör fyllning, dränering och provtagning samtidigt som de ger skydd mot ljus.
Funktioner av BPC Supportväska inkluderar:
  • Ljusskydd —locket ger skydd för ljuskänsliga produkter samtidigt som det ger tillgång till BPC för användning under processen
  • Optimerad dränering —ett stöd på den stora väskan gör att du kan luta väskan för förbättrad dränering; mindre väska har inbyggd sluttande design
  • Validerade stapelbara —väskor kan staplas med lock på, för att minska det totala fotavtrycket
  • Sekundär inneslutning —det försänkta golvet i väskan ger sekundär inneslutning i den osannolika händelsen av en läcka
  • Kapsbara —väskor vilar inuti varandra för att minimera lagringsutrymme som behövs för processer som kräver flera väskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 till 20 L
Kvantitet 1 väska
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Thermo Scientific