Läs mer
Biopterin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Biopterin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N5O3/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7/h2-3,6,15-16H,1H3,(H3,10,11,13,14,17)/t3-,6-/m0/s1 |
| Formel vikt | 237.0862 |
| Procent renhet | >95% |