Läs mer
Eppendorf™ Biopur™ epT.I.P.S.™ Singel
BIOPHARMA
Produktkod. 15861475 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 20μ L
2 till 200μ L
50 till 1 000μ l
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15861475 2 till 200μ L Paket med 100
15851475 0,1 till 20μ L Paket med 100
15871475 50 till 1 000μ l Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15861475 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030010043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.00 SEK
    418.69 SEK / Paket med 100
    Save 49.31 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 25-01-2027
Lägg i varukorgen
Eppendorf™ Biopur™ epT.I.P.S.™ Singlar är den perfekta kombinationen som resulterar i reducerad spetsfästning och utkastning med fullständig tätning.
  • Säkerställd PCR ren, steril, pyrogen-, ATP- och DNA-free
  • För användning inom läkemedels- och livsmedelsindustrin, molekylärbiologi och cellteknologi
  • Batchnummer och utgångsdatum på varje blisterförpackning
  • Varje produktionsparti inspekteras kontinuerligt av ett oberoende laboratorium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 2 till 200μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Rack färg Gult
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell epT.I.P.S.™ Singel
Längd (metrisk) 53mm
Rena påståenden Biopur™
Förpackning Singel
Kvantitet 100 tips, individuellt förpackade
Färgkod Gult
Produktlinje epT.I.P.S.