Learn More
Eppendorf™ Biopur™ epT.I.P.S.™ Singles
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15861475 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volume (Metric):
0.1 to 20 μL
2 to 200 μL
50 to 1000 μL
Pakningsstørrelse:
Pack of 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volume (Metric) Pakningsstørrelse
15861475 2 to 200 μL Pack of 100
15851475 0.1 to 20 μL Pack of 100
15871475 50 to 1000 μL Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15861475 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030010043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.00 SEK
    418.69 SEK / Paket med 100
    Save 49.31 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 25-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bulk Quote Request
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Eppendorf™ Biopur™ epT.I.P.S.™ Singles are the perfect combination that results in reduced-force tip attachment and ejection with complete sealing.
  • Ensured PCR clean, sterile, pyrogen-, ATP- and DNA-free
  • For use in pharmaceutical and food industry, molecular biology and cell technology
  • Batch number and expiration date on each blister package
  • Each production lot inspected continuously by an independent laboratory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volume (Metric) 2 to 200 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Sterile
Color Natural
Rack Color Yellow
Autoclavable Autoclavable
Model epT.I.P.S.™ Singles
Length (Metric) 53mm
Clean Claims Biopur™
Packaging Singles
Quantity 100 tips, individually packed
Color Code Yellow
Product Line epT.I.P.S.
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.