Läs mer
Thermo Scientific™ Bioreactor Sondenhet för användning med bioreaktorer för engångsbruk
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Inkluderar:
Aseptiquick G Connector
Kleenpak Anslutning
Beskrivning
- De Thermo Scientific™ Bioreactor Sondmontering (icke-steril) används för att förpacka pH- och DO-sonderna för sterilisering och för att aseptiskt ansluta dem till BPC:erna för Thermo Scientific™ Bioreaktorer för engångsbruk.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Silikon |
| För användning med | HyPerforma™ Bioreaktorer för engångsbruk, DynaDrive™ Bioreaktorer för engångsbruk |
| Inkluderar | Kleenpak Anslutning |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Sondmontering |