Läs mer
Thermo Scientific™ BIOS 16 och A bioprocesscentrifuger med innovativ GreenCool-teknik
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30286544 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
8 x 2000 ml
10 x 1000 ml
Max. RCF:
12 000 x g
8 500 x g
Produkttyp:
BIOS 16 Kraftig stor kapacitet
BIOS 16 Stor kapacitet
BIOS En kraftig, stor kapacitet
BIOS En stor kapacitet
Spänning:
200/240 V
380/400 V
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Max. RCF Produkttyp Spänning
30286544 8 x 2000 ml 8 500 x g BIOS 16 Stor kapacitet 200/240 V
30286539 8 x 2000 ml 8 500 x g BIOS 16 Kraftig stor kapacitet 200/240 V
30286546 8 x 2000 ml 8 500 x g BIOS 16 Stor kapacitet 380/400 V
30286545 10 x 1000 ml 12 000 x g BIOS En stor kapacitet 200/240 V
30286541 10 x 1000 ml 12 000 x g BIOS En stor kapacitet 380/400 V
30286542 10 x 1000 ml 12 000 x g BIOS En kraftig, stor kapacitet 200/240 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30286544 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75008612
Thermo Scientific BIOS 16 & A Bioprocess-centrifuger kombinerar hög kapacitet med innovativ GreenCool-teknik, vilket hjälper till att säkerställa flexibel, högkapacitetsbioprocessering samtidigt som miljöpåverkan minskas. Erbjuder upp till 16 l kapacitet per omgång med ett brett utbud av flaskor och bioprocessbehållare.
Thermo Scientific BIOS 16 och BIOS A-centrifuger är högkapacitetscentrifuger som är särskilt utformade för stora kapacitets- och bioprocessapplikationer. Dessa innovativa golvstående instrument inkluderar GreenCool-teknologi, som använder ett naturligtCO2-kylsystem som uppfyller kommande EU- och EPA-regler för F-gas. Detta kylmedium har en global uppvärmningspotential (GWP) på 1, vilket avsevärt minskar miljöpåverkan från centrifugdrift. Dessutom erbjuder GreenCool-teknologin minskad energiförbrukning, vilket minskar driftskostnaderna, snabba nedkylningstider och utmärkt temperaturstabilitet.
Tillgängliga i två modeller erbjuder dessa centrifuger flexibilitet att välja rotorer med högre kapacitet eller anpassa befintliga arbetsflöden, med ett val av nio Thermo Scientific rotorer:
  • BIOS 16: Kapacitet upp till 8 x 2L. Maxhastighet/RCF: 5 400 rpm/8 500 x g, som stöder en mängd olika flaskor, tuber och bioprocessbehållare
  • BIOS A: Kapacitet på upp till 10 x 1L. Maxhastighet/RCF: 6 250 varv/12 000 x g, stöder 1L-flaskor, med Fiberlite rotor
Båda modellerna tillverkas i Tyskland, en certifierad nollavfallsanläggning som använder 100 % förnybar energi.
BIOS-serien erbjuder enastående kapacitet för storvolymsbearbetning samtidigt som användarvänlig drift och globala efterlevnadsstandarder upprätthålls. Förbättrad ergonomi, minskade ljudnivåer och lättare vikt bidrar till en förbättrad laboratoriemiljö. Centrifugerna är kompatibla med olika rotorer, hinkar, liners, adaptrar, förbrukningsvaror och mjukvara, vilket erbjuder en heltäckande lösning för effektiv och hållbar bioprocessering i moderna anläggningar.
Thermo Scientific Funktioner:
  • GreenCool-teknologi: Naturligt kylsystem för kylmedel som ger upp till 15 % energibesparing jämfört med föregående modell minskar driftkostnaderna.
  • Auto-Door Funktion: Öppna och stäng centrifugdörren automatiskt med enkel knappfunktion.
  • Auto-Lid Funktion: Omedelbar rotoröppning och stängning med lockförvaring för ökad användarkomfort.
  • Akkumulerad centrifugaleffekt (ACE) funktion: Justerar automatiskt drifttiden för att ta hänsyn till och eliminera accelerations-/bromsvariationer som annars skulle kunna leda till ofullständig separation av blodplättar.
  • Centri-Touch Gränssnitt: Ljus, mycket synlig och handskvänlig display ger intuitiv kontroll och datavisualisering, vilket förenklar köruppsättningen med funktionen Thermo Scientific Centri-Cross att konvertera dina befintliga protokoll.
  • Eco-Spin Teknik: Energibesparingar på upp till 64 % med vindruteskivor.
  • Datahantering: Kompatibel med Centri-Log Plus datahanteringsprogramvara för FDA 21 CFR Part 11-efterlevnad.
  • Anslutning: Centri-Vue-applikation™ för omedelbar fjärrövervakning och kontroll.
  • Flera förbrukningsvarualternativ inklusive Thermo Scientific SteriBIOS-flaskor, Thermo Scientific CentriPAK bioprocessbehållare och TPP TubeSpin® Bioreactor
Globala standarder:
  • UL listad
  • CE-märkning
  • RoHS-kompatibel
  • WEEE-kompatibel
  • IEC 61010-1
  • IEC 61010-2-020
  • IEC 61326-1 Klass B
  • EN ISO 14971
  • EN ISO 9001
Tidigare modeller: Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 Centrifuge och Thermo Scientific Sorvall BIOS A Centrifuge
TubeSpin är ett registrerat varumärke för TPP
Produkterna som nämns på denna sida är avsedda för laboratoriebruk. Det är kundens ansvar att säkerställa att produktens prestanda är lämplig för kundens specifika användning eller användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8 x 2000 ml
Max. Hastighet 5,400 rpm
Max. RCF 8 500 x g
Kylt CFC-fri
Produktlinje Sorvall
Spänning 200/240 V
Produkttyp BIOS 16 Stor kapacitet