Läs mer
Thermo Scientific™ BIOS 16 och A bioprocesscentrifuger med innovativ GreenCool-teknik
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Thermo Scientific BIOS 16 och BIOS A-centrifuger är högkapacitetscentrifuger som är särskilt utformade för stora kapacitets- och bioprocessapplikationer. Dessa innovativa golvstående instrument inkluderar GreenCool-teknologi, som använder ett naturligtCO2-kylsystem som uppfyller kommande EU- och EPA-regler för F-gas. Detta kylmedium har en global uppvärmningspotential (GWP) på 1, vilket avsevärt minskar miljöpåverkan från centrifugdrift. Dessutom erbjuder GreenCool-teknologin minskad energiförbrukning, vilket minskar driftskostnaderna, snabba nedkylningstider och utmärkt temperaturstabilitet.
Tillgängliga i två modeller erbjuder dessa centrifuger flexibilitet att välja rotorer med högre kapacitet eller anpassa befintliga arbetsflöden, med ett val av nio Thermo Scientific rotorer:
- BIOS 16: Kapacitet upp till 8 x 2L. Maxhastighet/RCF: 5 400 rpm/8 500 x g, som stöder en mängd olika flaskor, tuber och bioprocessbehållare
- BIOS A: Kapacitet på upp till 10 x 1L. Maxhastighet/RCF: 6 250 varv/12 000 x g, stöder 1L-flaskor, med Fiberlite rotor
Båda modellerna tillverkas i Tyskland, en certifierad nollavfallsanläggning som använder 100 % förnybar energi.
BIOS-serien erbjuder enastående kapacitet för storvolymsbearbetning samtidigt som användarvänlig drift och globala efterlevnadsstandarder upprätthålls. Förbättrad ergonomi, minskade ljudnivåer och lättare vikt bidrar till en förbättrad laboratoriemiljö. Centrifugerna är kompatibla med olika rotorer, hinkar, liners, adaptrar, förbrukningsvaror och mjukvara, vilket erbjuder en heltäckande lösning för effektiv och hållbar bioprocessering i moderna anläggningar.
Thermo Scientific Funktioner:
- GreenCool-teknologi: Naturligt kylsystem för kylmedel som ger upp till 15 % energibesparing jämfört med föregående modell minskar driftkostnaderna.
- Auto-Door Funktion: Öppna och stäng centrifugdörren automatiskt med enkel knappfunktion.
- Auto-Lid Funktion: Omedelbar rotoröppning och stängning med lockförvaring för ökad användarkomfort.
- Akkumulerad centrifugaleffekt (ACE) funktion: Justerar automatiskt drifttiden för att ta hänsyn till och eliminera accelerations-/bromsvariationer som annars skulle kunna leda till ofullständig separation av blodplättar.
- Centri-Touch Gränssnitt: Ljus, mycket synlig och handskvänlig display ger intuitiv kontroll och datavisualisering, vilket förenklar köruppsättningen med funktionen Thermo Scientific Centri-Cross att konvertera dina befintliga protokoll.
- Eco-Spin Teknik: Energibesparingar på upp till 64 % med vindruteskivor.
- Datahantering: Kompatibel med Centri-Log Plus datahanteringsprogramvara för FDA 21 CFR Part 11-efterlevnad.
- Anslutning: Centri-Vue-applikation™ för omedelbar fjärrövervakning och kontroll.
- Flera förbrukningsvarualternativ inklusive Thermo Scientific SteriBIOS-flaskor, Thermo Scientific CentriPAK bioprocessbehållare och TPP TubeSpin® Bioreactor
Globala standarder:
- UL listad
- CE-märkning
- RoHS-kompatibel
- WEEE-kompatibel
- IEC 61010-1
- IEC 61010-2-020
- IEC 61326-1 Klass B
- EN ISO 14971
- EN ISO 9001
Tidigare modeller: Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 Centrifuge och Thermo Scientific Sorvall BIOS A Centrifuge
TubeSpin är ett registrerat varumärke för TPP
Produkterna som nämns på denna sida är avsedda för laboratoriebruk. Det är kundens ansvar att säkerställa att produktens prestanda är lämplig för kundens specifika användning eller användning.
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet | 8 x 2000 ml |
| Max. Hastighet | 5,400 rpm |
| Max. RCF | 8 500 x g |
| Kylt | CFC-fri |
| Produktlinje | Sorvall |
| Spänning | 380/400 V |
| Produkttyp | BIOS 16 Stor kapacitet |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.