Läs mer
Unity Lab Services™ Biosäkerhetsskåp IQOQ Service
Produktkod. 17927792
Change view
För användning med (utrustning):
Biosäkerhetsskåp
Produktkod. För användning med (utrustning)
17927792 Biosäkerhetsskåp
1 options
Produktkod. 17927792 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer IOQBSCMVS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
IQOQ-tjänst för klass II biosäkerhetsskåp.
  • IQ: Verifierar att utrustningen, manualerna, tillbehören och alla andra tillbehör anlände oskadade enligt beskrivningen i försäljningsordern.
  • Verifierar att utrustning och andra tillbehör är monterade och installerade. Alla onormala händelser som observerats under IQ dokumenteras i IQ-protokollet.
  • Verifierar att installationsplatsen och utrustningsmiljön uppfyller tillverkarens specificerade miljökrav.
  • Konfigurationsinformation för varje systemkomponent registreras.
  • Installation av utrustning ingår INTE.
  • OQ: Systemkomponentinformation detaljerad konfigurationsinformation för varje systemkomponent har registrerats (i tillämpliga fall).
  • Verifierar viktiga utrustningsfunktioner och säkerställer att utrustningen fungerar som förväntat av tillverkaren och i enlighet med standarder och krav.
  • Nyckeltestet varierar baserat på relevant certifieringsstandard (NSF49/EN12469/DIN12480). Exempel: filterläckage, DEHS, lufthastighet, elsäkerhet, luftflödesrökmönster, KI-DISCUS™ .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Biosäkerhetsskåp
Produkttyp IQ/OQ-tjänst