Läs mer
Unity Lab Services™ Biosäkerhetskabinetts Ki-test tredjeparts
Produktkod. 30286553
Change view
Varaktighet:
1 dag
Produktkod. Varaktighet
30286553 1 dag
1 options
Produktkod. 30286553 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer BSCKIMVS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
KI-skivtestning för biosäkerhetsskåp, tillverkade av tredje part såsom Labconco och Erlab. Detta kommer att ge trygghet i kabinettets prestanda och validering av inneslutningseffektivitet.
  • KI-skivtestning för biosäkerhetsskåp
  • Tillverkade av tredje part såsom Labconco och Erlab.
  • Detta kommer att ge trygghet i kabinettets prestanda och validering av inneslutningseffektivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Biosäkerhetsskåp
Varaktighet 1 dag
Produkttyp Installation av installation, anslutning och driftsättning