Läs mer
Thermo Scientific Biosäkerhetsskåp KI-test - Fisherbrand Biosäkerhetsskåp
Produktkod. 30503418
Change view
Produkttyp:
Europeisk KI-test
Produktkod. Produkttyp
30503418 Europeisk KI-test
1 options
Produktkod. 30503418 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer BSCKIFIS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Europeiska KI Discus-test för Fisherbrand biosäkerhetsskåp för att bedöma användarskyddet enligt standarder och regler.
  • Genomförd i enlighet med CEN BS EN12469:2000 (Tabell 5) för mikrobiologiska säkerhetsskåp.
  • Utvärderar operatörs-/personskydd med hjälp av KI Discus-testmetoden.
  • Gäller både vid driftsättning och årlig rutinunderhållstestning.
  • I linje med nationella regleringsriktlinjer, inklusive HSE (Storbritannien), som rekommenderar årlig testning.
I enlighet med den europeiska standarden för mikrobiologiska säkerhetsskåp, CEN BS EN12469:2000 (Tabell - 5), anges KI Discus-testet som ett frivilligt test för användar-/personskydd. Detta gäller både idriftsättning och årliga rutinunderhållstester. Nationella regler bör dock alltid följas, eftersom vissa nationella regler, såsom de från HSE (Storbritannien), rekommenderar att KI Discus-testet utförs minst en gång per år.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Biosäkerhetsskåp
Varaktighet 1 år
Produkttyp Europeisk KI-test