Läs mer
Unity Lab Services™ Rekvalificeringstjänst för biosäkerhetsskåp
Produktkod. 30178678
Change view
För användning med (utrustning):
Biosäkerhetsskåp
Produktkod. För användning med (utrustning)
30178678 Biosäkerhetsskåp
1 options
Produktkod. 30178678 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer RQBSC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Omkvalificeringstjänster för biosäkerhetsskåp (dokumentation ingår)
Omkvalificering (RQ): Dokumenterad verifiering av att utrustning (som installerad) fungerar som avsett enligt tillverkarens specifikationer.
  • Verifierar viktiga utrustningsfunktioner och hjälper till att säkerställa att utrustningen fungerar som förväntat av tillverkaren och överensstämmer med standarder och krav.
  • Nyckeltester som erbjuds baserat på relevant certifieringsstandard (NSF49/en 12469/ DIN12480)
    • Några exempel: Filterläckage, DEHS, Lufthastighet, Elsäkerhet, Luftflödesrökmönster, KI-DISCUS .
  • Observera att installation och driftkvalificering, helst tillsammans med förebyggande underhåll och kalibrering, bör utföras på labbutrustning innan omkvalificeringstjänster kan utföras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med (utrustning) Biosäkerhetsskåp
Produkttyp Omkvalificeringstjänst