Läs mer
Unity Lab Services™ Starttjänst för biosäkerhetsskåp
Produktkod. 17970882
Change view
För användning med (utrustning):
Biosäkerhetsskåp
Produktkod. För användning med (utrustning)
17970882 Biosäkerhetsskåp
1 options
Produktkod. 17970882 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer STARTBSCMVS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Uppstartstjänst för biosäkerhetsskåp utan förfilter inkluderar certifiering för NSF 49 i USA och EN12469 i Europa. I Storbritannien måste ett lämpligt KI-test (BSCKI15S eller BSCKI18L) läggas till. Utesluter större montering.
  • Inkluderar resor och arbete om inte omfattande resor behövs
  • Thermo Fisher Scientific ingenjör kommer att utföra följande uppgifter vid ankomst, beroende på den specifika utrustningen:
    • Kontrollera att utrustningen har hanterats och monterats enligt bruksanvisningen
    • Kontrollera att det finns rätt utrymme från hinder, väggar, annan utrustning, dörröppningar, fönster, luftventiler och källor till överdrivet ljus, värme, luftflöde
    • Stabilisera, balansera, förankra, anslut till förinstallerade väggfästen (exklusive seismiska ankare) med lämplig hårdvara
    • Jorda och anslut till rätt strömförsörjning och annan utrustning via rätt anslutningar
    • Anslut till brandfarliga och trycksatta gaskällor, tankar, vattenkällor, med rätt kopplingar, ledningar, slangar och annan hårdvara
    • Utför tillverkarens bruksanvisning
    • Anslut fabriksinstallerade säkerhetsanordningar som larm, reservsystem
    • Se till att knappsats, kontroller, servicemeny och användargränssnitt fungerar
    • Inställning av användardriftsprofiler
    • Förklara krav och procedurer för drift, underhåll och rengöring
    • Förklara alternativ för garanti och serviceplan
    • Se över årliga köpalternativ för förebyggande underhåll och schemalägg det på lämpligt sätt
  • Apparaten måste packas upp och installeras på sin användningsplats av kunden innan teknikern anländer; exkluderar större montering (stapling av tunga CO 2 inkubatorer och shakers, montering av biosäkerhetsskåpsställ och placeringsskåp på stativ)
  • Inkluderar certifiering av biosäkerhetsskåp för NSF 49 i USA och EN12469 i Europa; i Storbritannien måste ett lämpligt KI-test (BSCKI15S eller BSCKI18L) läggas till
  • Kunden bör se till att platsen är ordentligt förberedd i förväg, inklusive försörjningskällor och anslutningar
  • Alla tilläggsarbeten, t.ex. väntetid eller korrigeringsarbeten, kommer att faktureras ytterligare enligt vår nyligen gällande tjänsteprislista
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Biosäkerhetsskåp
Produkttyp Uppstartstjänst