Läs mer
Sartorius™ Biosart™ Övervaka
Handla allt Sartorius Produkter
Färg:
Grå/vit
Grön/mörkgrön
Vit/svart
Förpackning:
2 lager av 24
4 påsar à 12
48/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Beskrivning
Systemet gör det möjligt för användaren att välja den optimala hårdvaran och förbrukningsmaterial för sina behov inom kvalitetssäkring. I hjärtat av systemet finns ett grenrör av rostfritt stål utformat för att rymma alla typer av filterhållare och trattar. Observera: grå filter blir svarta när de är våta. Flergrensystem för rutinmässig koloni- eller partikelräkning.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vit/svart |
| Sterilitet | Sterila |
| nr per ärende | 48 förpackning |
| Antal per förpackning | 48 förpackning |
| Förpackning | 48/Pk. |
| Kvantitet | 48 förpackning |
| Typ | Övervaka |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- X48 BIOSART100 CN G/W ,45µ IND
- Fara
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose