Läs mer
Sartorius™ Biosart™ Övervaka
Handla allt Sartorius Produkter
Färg:
Grå/vit
Grön/mörkgrön
Vit/svart
Förpackning:
2 lager av 24
4 påsar à 12
48/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Beskrivning
Systemet gör det möjligt för användaren att välja den optimala hårdvaran och förbrukningsmaterial för sina behov inom kvalitetssäkring. I hjärtat av systemet finns ett grenrör av rostfritt stål utformat för att rymma alla typer av filterhållare och trattar. Observera: grå filter blir svarta när de är våta. Flergrensystem för rutinmässig koloni- eller partikelräkning.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå/vit |
| Sterilitet | Sterila |
| nr per ärende | 48 förpackning |
| Antal per förpackning | 48 förpackning |
| Förpackning | 4 påsar à 12 |
| Kvantitet | 48 förpackning |
| Typ | Övervaka |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- X48BIOSART 100 47MM NOIR 0,45µ QUA
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose