Läs mer
Sartorius™ Biosart™ Övervaka
Produktkod. p-8007452 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Färg:
Grå/vit
Grön/mörkgrön
Vit/svart
Förpackning:
2 lager av 24
4 påsar à 12
48/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackning unitSize
11823292 Grön/mörkgrön 4 påsar à 12 Paket med 48
11832691 Grå/vit 4 påsar à 12 Paket med 48
10679792 Vit/svart 48/förpackning Paket med 48
11833292 Grå/vit 2 lager av 24 Paket med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11823292 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer 164024706K
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mikrobiologiska och analytiska filtreringsenheter erbjuder överlägsen prestanda
Systemet gör det möjligt för användaren att välja den optimala hårdvaran och förbrukningsmaterial för sina behov inom kvalitetssäkring. I hjärtat av systemet finns ett grenrör av rostfritt stål utformat för att rymma alla typer av filterhållare och trattar. Observera: grå filter blir svarta när de är våta. Flergrensystem för rutinmässig koloni- eller partikelräkning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grön/mörkgrön
Sterilitet Sterila
nr per ärende 48 förpackning
Antal per förpackning 48 förpackning
Förpackning 4 påsar à 12
Kvantitet 48 förpackning
Typ Övervaka
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • X48 BIOSART 100 0,45µM 47MM GREEN
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose