Läs mer
Gibco™ Biosate™ Pepton
Beskrivning
Kombinationen av bukspottkörtelsmältning av kasein och jästextrakt ger synergistiska näringsfördelar som inte enbart tillhandahålls av komponenterna, vilket resulterar i en unik näringsprofil. Kunder har visat den kombinerade användningen av dessa två peptoner, när de levereras som Biosate Pepton, förbättrar toxinproduktionen med Clostridium-arter för vacciner, såsom Clostridium botulinum och Clostridium perfringens.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Lagringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| För användning med (applikation) | Näringstillskott i vitaminanalyser, känslighetstestning och andra laboratoriemedier och mikrobiell fermentering där den höga salthalten inte kommer att störa |
| Produktlinje | Biosate |
| Kvantitet | 25 pund |
| Källa | Animaliskt ursprung, kasein och jäst |