Läs mer
Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A rotoradaptrar
Produktkod. 11864501 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
15 ml koniskt rör
50 ml koniskt rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 11864501
Brand: Thermo Scientific™ 75003643
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Öka rotorns mångsidighet med Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A rotoradaptrar, som ger stöd för 15/50mL koniska rör.
Beställningsinformation:
En mängd andra adaptrar (säljs i set om fyra om inget annat anges) finns tillgängliga för användning med både BIOShield 1000A Rotor (75-003-603) och TX-750 Swinging-Bucket Rotor med rektangulära skopor (75-003-607/75-003-614). Kontakta återförsäljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotorrörsadapter
Typ av rör Konisk
Kapacitet 50 ml koniskt rör
Rörstorlek 50 ml Falcon