Beskrivning
Snurra på ett säkert sätt ofta använda rör upp till 7164 xg under förseglade förhållanden med hjälp av Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A swinging-skoprotor.
Rotorkropp, vindruta, skopor, tätningslock och rotormanual
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R Centrifuge Series
Rekommenderas för:
Separationer av blodrör, cellodling och mikrobiologiska tillämpningar
Beställningsinformation:
Röradaptrar, säljs i set om fyra, säljs separat. Kontakta återförsäljare för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | BIOShield 1000A Swinging Bucket Rotor w/Slide Coat antifriktionsfinish |
| Typ | Svängande skoprotor |
| Kapacitet | 4 x 250 mL |
| Max. RCF | 7,164 x g |
| Max. Hastighet | 6,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 178 mm |
| Max. Rörlängd | 130 mm |
| Max. Diameter på rör | 63 mm |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger |
| Vinkel | 90° |
| Visa mer |