Läs mer
Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A swinging-skoprotor
Produktkod. p-6071188 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
BIOShield 1000A Swinging Bucket Rotor w/Slide Coat antifriktionsfinish
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15173169
Brand: Thermo Scientific™ 75003182
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Snurra på ett säkert sätt ofta använda rör upp till 7164 xg under förseglade förhållanden med hjälp av Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A swinging-skoprotor.
Innehåller:
Rotorkropp, vindruta, skopor, tätningslock och rotormanual
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R Centrifuge Series
Rekommenderas för:
Separationer av blodrör, cellodling och mikrobiologiska tillämpningar
Beställningsinformation:
Röradaptrar, säljs i set om fyra, säljs separat. Kontakta återförsäljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning BIOShield 1000A Swinging Bucket Rotor w/Slide Coat antifriktionsfinish
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 4 x 250 mL
Max. RCF 7,164 x g
Max. Hastighet 6,000 rpm
Radie (metrisk) 178 mm
Max. Rörlängd 130 mm
Max. Diameter på rör 63 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger
Vinkel 90°
Certifikat och efterlevnad Bioinneslutning certifierad av CAMR™ , HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioinneslutning Ja