Läs mer
Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 High Speed Swinging-Bucket Rotor
Produktkod. 15183169 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Modell:
BIOShield 720 Swinging Bucket Rotor w/Slide Coat anti-friction finish
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15183169
Brand: Thermo Scientific™ 75003183
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Snurra på ett säkert sätt ofta använda rör med Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 höghastighetsrotor med svängande skopa.
Snurra på ett säkert sätt ofta använda rör med Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 höghastighetsrotor med svängande skopa.
Beställningsinformation:
Röradaptrar, säljs i set om fyra, säljs separat. Kontakta återförsäljare för mer information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Centrifuge-serien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 4 x 180 mL
Max. RCF 7,188 x g
Max. Hastighet 6,300 rpm
Radie (metrisk) 162 mm
Max. Rörlängd 122 mm
Max. Diameter på rör 50 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 och Sl 16 centrifuger
Vinkel 90°
Certifikat och efterlevnad Bioinneslutning certifierad av CAMR™ , HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioinneslutning Ja
Modell BIOShield 720 Swinging Bucket Rotor w/Slide Coat anti-friction finish