Läs mer
Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 rotorrörsadaptrar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
1,5/2,0 ml koniskt mikrorör
10 ml blodprovsrör
100 ml rundbottnad, öppet rör
15 ml Starstedt-rör
15 ml koniskt rör
150 ml rundbottnad, öppet rör
180 ml polypropylenflaska med skruvkork
25 ml DIN rundbottnad rör
25 ml universalrör
5/7 ml Rundbottnad, öppet rör
5/7 ml blodprovsrör
50 ml DIN rundbottnad rör
50 ml koniskt rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Förbättra din rotors mångsidighet med Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 röradaptrar, som stöder ett brett sortiment av rörstorlekar. Dessa adaptrar är för användning med BIOShield 720 High Speed Swinging-Bucket Rotor.
- Maximal rörkapacitet: 4x 150 ml
- Maximal OD xL: 50x 122 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotorrörsadapter |
| Typ av rör | Konisk |
| Kapacitet | 50 ml koniskt rör |
| Rörstorlek | 50 ml Falcon |