Läs mer
Thermo Scientific Nalgene BIOTAINER, CARBOY, 20L, CERTIFIED CLEAN, STERILE,NALGENE, PC
Brand:  Thermo Scientific Nalgene 383423-42
5876.50 SEK valid until 2025-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24159" för att få ditt kampanjpris.
BIOTAINER, CARBOY, 20L, CERTIFIED CLEAN, STERILE,NALGENE, PC
Produktkod. 16440601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8665.00 SEK
    7853.20 SEK / Paket med 3
    Save 811.80 SEK
    9% Av