Läs mer
Agilent BioTek Absorbanstestplatta
Produktkod. 15810418 Handla allt Agilent BioTek Produkter
:
Absorbanstestplatta
Produktkod. 15810418
Brand: Agilent BioTek 7260522
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
  • Exakta spektrofotometriska kalibreringsdata för varje neutralt densitetsfilter vid åtta våglängder: 405, 450, 490, 550, 620, 630, 690 och 750nm
  • Skyddsfodral
Ger prestandaverifiering för mikroplattläsare.
  • Testar inriktning, noggrannhet, reproducerbarhet och linjäritet
  • Anpassar sig efter storleken och formen på en standardmikroplatta för att enkelt passa i en mikroplattaläsare
  • Idealisk för att övervaka ett instruments prestanda i enlighet med regulatoriska krav
Uppfyllande
Använder NIST-spårbara glasfilter med neutral densitet och precisionsbearbetade blanknings- och inriktningsverifieringshål för att bekräfta prestandaspecifikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Våglängd 405; 450; 490; 550; 620; 630; 690; 750 nm