Läs mer
Agilent BioTek Liquid Handling Control Programvara
Handla allt Agilent BioTek Produkter
:
LHC Programvara
Beskrivning
Innehåller
Programvara på CD, installationsguide och 5 licenser
- Intuitiv StepWise protokollskapande med ett obegränsat antal metoder inkluderade för ultimat flexibilitet
- Automatisk protokollvalidering för felfri garanti
- Dubbellägeskontroll för att skapa och köra protokoll från PC eller ladda ner till instrumentets knappsats
- Säkerhetsaktiverat skydd för nedladdade protokoll med LHC2 SECURE
- Utskrivna protokollrapporter och automatisk protokollhistorik
- Anpassade underhållspåminnelser för fortsatt instrumentprestanda i upptagna laboratorier
- Flera instrument som styrs parallellt, inklusive BioStack integrationer för obevakad batchbearbetning
Uppfyllande
United States Food and Drug Administration 21 CFR Part 11 förordning (LHC Secure Edition)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | 21 CFR del 11 |
| Inkluderar | Programvara på CD, installationsguide och 5 licenser |
| För användning med (utrustning) | BioTek 405 Touch Bricka, 405 LS Bricka, ELx405 Välj Deep Well Washer, EL406 Tvättmaskin Dispenser och MultiFlo Dispenser |
| Typ | Liquid Handling Control Programvara |