Läs mer
Agilent BioTek Platta magneter för mikroplattor
Handla allt Agilent BioTek Produkter
Typ:
96-brunnars platt magnet
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
I brunn med platt botten, pärlor dragna till band över brunnens botten. I brunn med rund botten, pärlor dragna till knapp i brunns botten.
Beställningsinfo
För användning med: 405 LS , 405 Touch, EL406 , ELx405 , ELx50 brickor
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | 96-brunnars platt magnet |
| För användning med (utrustning) | 405 LS Microplate Bricka, 405 Touch Microplate Bricka, EL406 Mikroplattbricka, ELx 405 Microplate Bricka, ELx 50 Microplate Strip Bricka |