Läs mer
Agilent BioTek Platta magneter för mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4395145 Handla allt Agilent BioTek Produkter
Typ:
96-brunnars platt magnet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12611795
Brand: Agilent BioTek 7103016
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För insättning i brickans biomagnetiska separationshållare
I brunn med platt botten, pärlor dragna till band över brunnens botten. I brunn med rund botten, pärlor dragna till knapp i brunns botten.
Beställningsinfo
För användning med: 405 LS , 405 Touch, EL406 , ELx405 , ELx50 brickor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ 96-brunnars platt magnet
För användning med (utrustning) 405 LS Microplate Bricka, 405 Touch Microplate Bricka, EL406 Mikroplattbricka, ELx 405 Microplate Bricka, ELx 50 Microplate Strip Bricka