Läs mer
Intelsius™ BioTherm™ Dry Ice Shipper
Produktkod. 17484602
Encompass_Preferred
Change view
Kapacitet (metrisk):
6,6 l
32,7 l
Vikt (metrisk):
Torris: 13,6 kg
Torris: 3,9 kg
Håller Temp., Timmar:
72 timmar
96+ timmar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Vikt (metrisk) Håller Temp., Timmar
17484602 6,6 l Torris: 3,9 kg 72 timmar
17454602 32,7 l Torris: 13,6 kg 96+ timmar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17484602 Leverantör Intelsius™ Leverantörsnummer BT074
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The BioTherm™ Dry Ice Shipper is a UN3373 complaint dry ice shipper designed to offer protection when transporting deep frozen samples.
  • The BioTherm Dry ice range features high performance EPS insulation which maximises the available payload space and temperature stability when used with dry ice as a coolant.
  • All the necessary shipping labelling to achieve compliance during transportation is provided.
Specifikationer
Mått (L x B x H) 190 x 190 x 185 mm (7.4 x 7.4 x 7.2 in.)
För användning med (utrustning) EPS 7
Vikt (metrisk) Torris: 3,9 kg
Håller Temp., Timmar 72 timmar
Typ Insulated Dry Ice Carrier
Kapacitet (metrisk) 6,6 l
Håller 600 mL