Läs mer
Tocris Bioscience™ Biotin-11-dUTP
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18705348
Kvantitet:
200 μL
Produktkod. 18705348
Brand: Tocris Bioscience™ 6571/200UL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Biotin-labeled dUTP
Biotin-11-dUTP is a biotin-labeled dUTP. Commonly used in PCR, nick translation, and reverse transcription. Also frequently used in apoptosis assays. Biotin-labeled DNA may be detected with streptavidin-HRP conjugates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2 '-Deoxy-5-[(1 E)-3-[[6-[[5-[(3 AS,4 S,6 aR)-hexahydro-2-oxo-1 H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]-1-oxohexyl]amino]-1-propen-1-yl]uridine 5 '-(tetra(triethylammonium) triphosphate)
Kvantitet 200 μL
Mål Buffers, Chelators and Reagents
Molekylformel C28H45N6O17P3S0.4(C2H5)3N
Renhet 95%