Läs mer
IBA Lifesciences Biotin
Produktkod. 12853206 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Change view
Kvantitet:
2 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12853206 2 g 2g
12863206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12853206 Leverantör IBA Lifesciences Leverantörsnummer 21016002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00 SEK
    934.75 SEK / 2g
    Save 225.25 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Biotinpulver för beredning av Strep-Tactin ™XT elueringsbuffert
  • Biotin är ett vattenlösligt B-komplex vitamin, även känt som vitamin B7 eller vitamin H. Det binder till de biotinbindande fickorna av streptavidin, Strep-Tactin™ , och Strep-Tactin XT ™med olika affiniteter.
  • Det möjliggör effektiv eluering av Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner från Strep-Tactin ™XT, samtidigt som återanvändbarheten av hartset bibehålls.
  • Den kan användas för beredning av Strep-™Tactin XT elueringsbuffert, Buffer BXT.
  • Dessutom kan biotin användas för eluering av biotinylerade proteiner från Strep-Tactin™ , där det binder irreversibelt till hartset - Strep-Tactin™ kan inte återskapas i denna typ av applikation.
Kemiska identifierare
CAS 58-85-5
Molekylformel C10H16N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 244.31
MDL-nummer MFCD00005541
InChI-nyckel YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
IUPAC-namn 5-{2-oxo-hexahydro-1 H-tieno[3,4-d]imidazol-4-yl}pentansyra
LEDER OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Specifikationer
Färg Vitt
Kvantitet 2 g
Endast för forskning.