Läs mer
IBA Lifesciences Biotin
Produktkod. 12863206 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Change view
Kvantitet:
2 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12863206 5 g 5g
12853206 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12863206 Leverantör IBA Lifesciences Leverantörsnummer 21016005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Biotinpulver för beredning av Strep-Tactin ™XT elueringsbuffert
  • Biotin är ett vattenlösligt B-komplex vitamin, även känt som vitamin B7 eller vitamin H. Det binder till de biotinbindande fickorna av streptavidin, Strep-Tactin™ , och Strep-Tactin XT ™med olika affiniteter.
  • Det möjliggör effektiv eluering av Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner från Strep-Tactin ™XT, samtidigt som återanvändbarheten av hartset bibehålls.
  • Den kan användas för beredning av Strep-™Tactin XT elueringsbuffert, Buffer BXT.
  • Dessutom kan biotin användas för eluering av biotinylerade proteiner från Strep-Tactin™ , där det binder irreversibelt till hartset - Strep-Tactin™ kan inte återskapas i denna typ av applikation.
Specifikationer
Kvantitet 5 g
Endast för forskning.