Läs mer
Biotin-[2-(2-pyridyldithio)ethylamide], TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Biotin-[2-(2-pyridyldithio)ethylamide] |
| CAS | 112247-65-1 |
| Molekylformel | C17 H24 N4 O2 S3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24N4O2S3/c22-14(18-9-10-25-26-15-7-3-4-8-19-15)6-2-1-5-13-16-12(11-24-13)20-17(23)21-16/h3-4,7-8,12-13,16H,1-2,5-6,9-11H2,(H,18,22)(H2,20,21,23)/t12-,13-,16-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)NCCSSc3ccccn3 |
| IUPAC-namn | 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-[2-(pyridin-2-yldisulfanyl)ethyl]pentanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.59 |
| Formel vikt | 412.1061 |