Läs mer
(+)-Biotin 4-amidobensoesyra, natriumsalt, TRC
Produktkod. 30343373
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30343373 50 mg
1 options
Produktkod. 30343373 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB38906050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Biotin 4-Amidobenzoic Acid, Sodium Salt
CAS 102418-74-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C17 H20 N3 O4 S . Na
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H21N3O4S.Na/c21-14(18-11-7-5-10(6-8-11)16(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)19-17(24)20-15;/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24);/q;+1/p-1/t12?,13-,15?;/m0./s1
LEDER [Na+].[O-]C(=O)c1ccc(NC(=O)CCCC[C@@H]2SCC3NC(=O)NC23)cc1
IUPAC-namn natrium; 4-[5-[(4S)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]bensoat
Molekylvikt (g/mol) 385.41
Formel vikt 385.1072