Läs mer
Invitrogen™ Biotin-4-fluorescein
Description
Biotin-4-fluorescein kan användas för att kvantifiera tillgängliga biotinbindningsställen eller koncentrationen av avidin eller streptavidin genom den starka släckning som är förknippad när denna molekyl binder till avidin.
För att skapa en koncentrerad stocklösning på upp till 1 mM, lös i antingen anhydr DMSO, DMF eller 100 % metanol. Stocklösningar bör förvaras frysta, torkas och skyddas mot ljus.
Spécification
Spécification
| Kvantitet | 5 mg |
| Produkttyp | Biotin-4-fluorescein |
| Molekylvikt (g/mol) | 644.7 |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Etikett eller färgämne | FITC (fluorescein) |
| Emission | 523 nm |
| Excitation | 494 nm |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.