Läs mer
Biotin 5-Bromopentylamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Biotin 5-Bromopentylamide |
| CAS | 1217605-72-5 |
| Molekylformel | C15 H26 Br N3 O2 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26BrN3O2S/c16-8-4-1-5-9-17-13(20)7-3-2-6-12-14-11(10-22-12)18-15(21)19-14/h11-12,14H,1-10H2,(H,17,20)(H2,18,19,21)/t11-,12-,14-/m0/s1 |
| LEDER | BrCCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| IUPAC-namn | 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-(5-bromopentyl)pentanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.35 |
| Formel vikt | 391.0929 |