Läs mer
Molecular Probes™ Biotin Alkyn (PEG4 karboxamid-Propargyl Biotin)
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Beskrivning
Haptenen, biotinaziden är reaktiv med terminal via en kopparkatalyserad klickreaktion. Biotin kan därefter detekteras med streptavidin, avidin eller NeutrAvidin™ biotinbindande protein.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Fast |
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | Biotin Alkyn |
| Molekylvikt (g/mol) | 528,66 Da |
| Löslighet | DMSO (dimetylsulfoxid) |
| Innehåll och lagring | Butik på≤ -20 °C och förvara uttorkad. |
| Kemisk reaktivitet | Azid |
| Reaktiv grupp | Alkyn |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Reaktiv del | Alkyn |
| Visa mer |