Läs mer
Invitrogen™ Biotin Azide (PEG4 karboxamid-6-Azidohexanyl Biotin)
Beskrivning
Haptenen, biotinaziden, är reaktiv med terminala alkyner via en kopparkatalyserad klickreaktion. Biotin kan därefter detekteras med streptavidin, avidin eller NeutrAvidin™ biotinbindande protein.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Fast |
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | Biotin Azid |
| Molekylvikt (g/mol) | 615,79 Da |
| Löslighet | DMSO (dimetylsulfoxid) |
| Innehåll och lagring | Butik på≤ -20 °C och förvara uttorkad. |
| Kemisk reaktivitet | Alkyn |
| Reaktiv grupp | Azid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Reaktiv del | Amin, azid |
| Visa mer |