Läs mer
MedChemExpress Biotin-DADOO
Produktkod. p-200104427
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. 16418778
Brand: MedChemExpress HYD0980
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MedChemExpress Biotin-DADOO is a biotinylation reagent, which can be used to synthesize a biotin-estradiol conjugate (i.e., biotin-DADOO-estradiol) to develop a direct, broad range enzyme immunoassay to measure plasma estradiol concentrations.
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Produkttyp Biochemical Assay Reagents
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
CAS 138529-46-1
Molekylvikt (g/mol) 374.5 g/mol
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (267.02 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : ≥ 100 mg/mL (267.02 mM)
Synonym Biotinyl-3,6-dioxaoctanediamine ∣ EZ-Link Amine-PEO2-Biotin
Mål HBV
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.