missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Biotin Diacid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]butane-1,1-dicarboxylic Acid |
| CAS | 57671-79-1 |
| Molekylformel | C11 H16 N2 O5 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-[3-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]propyl]propanedioic Acid, Propanedioic acid, [3-(hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)propyl]-, [3aS-(3aα,4β,6aα)]- (9CI), 1H-Thieno[3,4-d]imidazole, propanedioic acid deriv., 2-[3-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]propyl]propanedioic acid, Biotin Diacid, Biotin Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O5S/c14-9(15)5(10(16)17)2-1-3-7-8-6(4-19-7)12-11(18)13-8/h5-8H,1-4H2,(H,14,15)(H,16,17)(H2,12,13,18)/t6-,7-,8-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)C(CCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[3-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]propyl]propanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.32 |
| Formel vikt | 288.078 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?