Läs mer
MP Biomedicals Biotinfri diet, pellets
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
50 kg
Förpackningsstorlek:
50kg
Beskrivning
- Kost med brist på biotin
- Används i forskning som involverar råttor
- Pelletsform
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Djurkost |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Formatera | Pellets |
| Kvantitet | 50 kg |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förvaringskrav | Kylt |
| Längd (engelska) | 1 ft. |
| Längd (metrisk) | 0.3048 m |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.