Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store at -20°. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Produktlinje | Novus |
| Kvantitet | 1 mg |
| För användning med (applikation) | Synthetic Geldanamycin-Biotin 98% Pure. Purple Solid. Soluble in DMSO. |
| Typ | Geldanamycin |
| Etikett eller färgämne | Biotin |