Läs mer
Invitrogen™ Biotin-HRP (biotinylerat peroxidas)
Produktkod. 10324693
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10324693 5 mg Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10324693 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 432040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2055.00 SEK
    1541.65 SEK / 5mg
    Save 513.35 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Biotin-HRP (biotinylerat peroxidas)
Reaktivitet: Reagerar med streptavidin och avidinkonjugat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp vid 2 °C till 8 °C
Form Vätska
Etikett eller färgämne HRP (pepparrotsperoxidas)
Frakt skick Våt is
Kvantitet 5 mg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BIOTINYLATED PEROXIDASE
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone