Läs mer
MedChemExpress Biotin Hydrazide
Produktkod. 16484256
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16484256 100 mg
1 options
Produktkod. 16484256 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY100215
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Biotin Hydrazide is a carbonyl-reactive biotinylation reagent, which is a carbonyl probe.
Specifikationer
Kvantitet 100 mg
Produkttyp Biochemical Assay Reagents
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
CAS 66640-86-6
Molekylvikt (g/mol) 258.34 g/mol
Löslighet DMSO : 6.6 mg/mL (25.55 mM; Need ultrasonic and warming) ∣ H2O : 2 mg/mL (7.74 mM; Need ultrasonic)