Läs mer
MedChemExpress Biotin LC hydrazide
Produktkod. 16456357
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16456357 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16456357 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY101885
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
MedChemExpress Biotin LC hydrazide is a long chain protein modification reagent, which can transform periodate-oxidized glycoproteins.
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Produkttyp Biochemical Assay Reagents
Innehåll och lagring 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Frakt skick Room temperature
CAS 109276-34-8
Molekylvikt (g/mol) 371.5 g/mol
Löslighet DMSO : 31 mg/mL (83.45 mM; Need ultrasonic)
Synonym Biotinamidocaproyl hydrazide ∣ BACH ∣ (+)-Biotinamidohexanoic Acid hydrazide ∣ Biotin Aminocaproyl Hydrazide