Läs mer
Thermo Scientific Chemicals (+)-biotin-N-hydroxisuccinimidester, 98 %
Produktkod. 11986841 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11986841 250 mg Glasflaska 250mg
11976841 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11986841 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 439302500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2840.00 SEK
    2477.65 SEK / 250mg
    Save 362.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 35013-72-0 | C14H19N3O5S | 341,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35013-72-0
Molekylformel C14H19N3O5S
Molekylvikt (g/mol) 341.39
InChI-nyckel YMXHPSHLTSZXKH-RVBZMBCESA-N
Synonym +-biotin n-hydroxysuccinimide ester, biotin-nhs, biotin nhs, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanoate, n-hydroxysuccinimidobiotin, d-biotinyl-osu, biotin-osu, n-succinimidyl d-biotinate, bhse, biotin n-hydroxysuccinimide ester
PubChem CID 6710714
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrotieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoat
LEDER C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCCCC2C3C(CS2)NC(=O)N3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Biotin N-hydroxysuccinimide ester
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 202,3 °C till 202,7 °C
Färg Vitt
Elementaranalys 48,03 till 50,49 % C, 12,00 till 12,62 % N
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 341.39
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • (+)-Biotin N-hydroxysuccinimide ester, 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.