Läs mer
(+)-Biotin N-succinimidylester, 98 %
Produktkod. 11440031
Change view
Kvantitet:
50 mg
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440031 0.25 g 0.25g
11430031 50 mg 50mg
11450031 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440031 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044771.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Vid kopplingsreaktioner till aminosyror, peptider och proteiner via primära aminer | CAS: 35013-72-0 | C14H19N3O5S | 341,382 g/mol
(+)-Biotin N-succinimidylester används för att koppla reaktioner till aminosyror, peptider och proteiner genom primära aminer. Det används som aminoreaktivt biotinreagens och vid framställning av biotinylerade ytor eller polypeptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35013-72-0
Molekylformel C14H19N3O5S
Molekylvikt (g/mol) 341.382
MDL-nummer MFCD00078531
InChI-nyckel YMXHPSHLTSZXKH-RVBZMBCESA-N
Synonym +-biotin n-hydroxysuccinimide ester, biotin-nhs, biotin nhs, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanoate, n-hydroxysuccinimidobiotin, d-biotinyl-osu, biotin-osu, n-succinimidyl d-biotinate, bhse, biotin n-hydroxysuccinimide ester
PubChem CID 6710714
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrotieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoat
LEDER C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCCCC2C3C(CS2)NC(=O)N3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Biotin N-succinimidyl ester
Smältpunkt 212°C to 215°C
Färg Vitt
Kvantitet 0.25 g
Beilstein 4720781
Löslighetsinformation Soluble in Dimethylformamide ?50mg/mL (Stable for at least one month in dry DMF). Soluble in Dimethyl sulfoxide(DMSO).
Formel vikt 341.4
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.