Läs mer
(+)-biotin-N-succinimidylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7059520
Kvantitet:
50 mg
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
50mg
Produktkod. 11430031
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044771.MF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Vid koppling av reaktioner till aminosyror, peptider och proteiner genom primära aminer
(+)-Biotin N-succinimidylester används för att koppla reaktioner till aminosyror, peptider och proteiner genom primära aminer. Det används som aminoreaktivt biotinreagens och vid framställning av biotinylerade ytor eller polypeptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35013-72-0
Molekylformel C14H19N3O5S
Molekylvikt (g/mol) 341.382
MDL-nummer MFCD00078531
InChI-nyckel YMXHPSHLTSZXKH-RVBZMBCESA-N
Synonym +-biotin n-hydroxysuccinimide ester, biotin-nhs, biotin nhs, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanoate, n-hydroxysuccinimidobiotin, d-biotinyl-osu, biotin-osu, n-succinimidyl d-biotinate, bhse, biotin n-hydroxysuccinimide ester
PubChem CID 6710714
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoate
LEDER C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCCCC2C3C(CS2)NC(=O)N3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Biotin N-succinimidyl ester
Smältpunkt 212°C to 215°C
Färg White
Kvantitet 50 mg
Beilstein 4720781
Löslighetsinformation Soluble in Dimethylformamide ?50mg/mL (Stable for at least one month in dry DMF). Soluble in Dimethyl sulfoxide(DMSO).
Formel vikt 341.4
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.